Respectez le message de sécurité et les explications ci-après.
AVERTISSEMENT
Risque de basculement du système empilé
Une configuration en une seule pile peut dépasser la hauteur maximale autorisée. Si la hauteur de la configuration du système est supérieure, le système empilé risque de basculer, ce qui peut provoquer des blessures.
Si la hauteur de votre configuration est supérieure, vous devez stabiliser la pile à l’aide d’une des mesures de sécurité suivantes :
  • Utilisez un kit de stabilisation de la pile (reportez-vous au tableau ci-après).
  • Mettez le système en place sur deux piles distinctes.
Le tableau suivant indique quel kit de stabilisation de la pile est recommandé pour chaque hauteur de pile. Les hauteurs sont mesurées de la surface de la table jusqu’au rail du bac à solvants. En raison des tolérances de production et d’installation, la hauteur réelle de la pile peut être jusqu’à 2 cm supérieure à la limite. Cette tolérance est acceptable.
Hauteur de la pile
Stabilisation requise
Jusqu’à 100 cm
Aucun
Exemple : configuration avec une pompe, un passeur d’échantillon, un détecteur à barrette de diodes et un détecteur d’aérosols chargés
Jusqu’à 123 cm
Un des kits suivants :
  • Kit de serrage de paillasse
  • Kit de stabilisation du système empilé
  • IonBench avec kit de montage empilé
Jusqu’à 139 cm
Kit de serrage de paillasse
139 cm et plus
Mettez le système en place sur deux piles distinctes