La figure suivante présente le trajet d’écoulement du liquide à travers le système :
Raccordements fluidiques dans le système Vanquish (exemple)
Illustration: Raccordements fluidiques dans le système Vanquish (exemple)
Mise en place des raccordements fluidiques du système
  1. Mettez en place les raccordements fluidiques pour la pompe. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation de la pompe.
  2. Mettez en place les raccordements fluidiques pour le passeur d’échantillon. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du passeur d’échantillon.
  3. Mettez en place les raccordements fluidiques pour le compartiment à colonnes, à l’exception de la colonne. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes.
    • Raccordez l’appareil de préchauffage entre le port 2 de la vanne d’injection du passeur d’échantillon et la tubulure de la sortie de la colonne à l’aide d’un raccord-union Viper. Ce raccord remplace la colonne pendant la procédure de rinçage.
    • N’installez pas encore la colonne.
    • Raccordez un tube d’évacuation entre la sortie du compartiment à colonnes, par exemple, à l’appareil de refroidissement post-colonne (si applicable) ou au capillaire d’entrée du détecteur (selon la configuration du système) et la vanne de commutation pour colonne (si applicable), puis dirigez-la vers l’évacuation.
    • N’installez pas encore de cellule à écoulement.
  4. Mettez le système sous tension (reportez-vous à la section Mise en marche du système).
  5. Configurez le système dans le système de gestion de données chromatographiques (reportez-vous à Configuration du système dans le logiciel).
  6. Rincez le système sans la colonne (reportez-vous à Rinçage du système).
  7. Installez une colonne. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes. Raccordez la sortie de la colonne à l’évacuation.
  8. Rincez le système sans cellule à écoulement (reportez-vous à Rinçage du système).
  9. Installez une cellule à écoulement, selon les besoins. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du détecteur Vanquish.
  10. Rincez de nouveau le système avec la cellule à écoulement installée (reportez-vous à Rinçage du système).