Le système Vanquish est conçu pour être posé sur une paillasse de laboratoire. Cette paillasse doit être capable de supporter le poids du système Vanquish complet et celui d’autres instruments et appareils éventuels, ainsi que des solvants.
Pour connaître les dimensions et les poids, reportez-vous à Caractéristiques techniques.
Exigences relatives à la paillasse
Pièce
Exigences
Paillasse
  • Robustesse
  • Hauteur permettant un accès commode à l’intérieur de chaque appareil du système.
  • Le dessus de la paillasse doit être sec, propre et résistant aux produits chimiques.
  • Si la pile du système doit être stabilisée avec le kit de serrage de paillasse, le dessus de la paillasse doit remplir l’une des conditions suivantes :
    • Épaisseur : entre 15 et 50 mm
    ou
    • Matériau : suffisamment souple pour les vis à bois
Lieu d’installation de la paillasse
La paillasse doit être placée dans un endroit sûr et horizontal, sans vibrations.
Exigences relatives à l’encombrement du système
Côté
Exigences
Sur les côtés
  • Prévoyez un dégagement suffisant pour les branchements électriques et pour une bonne circulation de l’air
  • Dégagement d’au moins 5 cm de chaque côté
  • Si le système comporte un chargeur ou un Vanquish Display, comptez un dégagement d’au moins 10 cm sur le côté gauche.
À l’arrière
  • Prévoyez un dégagement suffisant pour les branchements électriques et pour une bonne circulation de l’air
  • Dégagement d’au moins 15 cm
Dessus
Dégagement d’au moins 30 cm au-dessus de la partie supérieure