Pour analyser des échantillons de manière automatisée avec le système chromatographique, il faut créer puis lancer une séquence. Une séquence détermine le mode d’analyse des injections d’un échantillon et l’ordre dans lequel elles sont traitées. Chaque injection d’une séquence est traitée en appliquant une méthode spécifique de l’instrument, qui définit la valeur des paramètres et la durée des différentes étapes d’analyse pour chaque module. Pour obtenir plus de détails sur la création d’une méthode d’instrument à l’aide l’assistant Instrument Method Wizard, consultez l’Aide.
Il existe plusieurs façons de créer une séquence dans Chromeleon 7. Les plus importantes sont :
NOTE
Si aucun eWorkflow n’est disponible, vous pouvez créer un nouveau eWorkflow en suivant la procédure décrite dans l’Aide. Il est également possible d’utiliser l’assistant de création de séquence pour créer la séquence.
  • eWorkflows (méthode de préférence)
    Les flux de travail eWorkflows fournissent un ensemble de modèles prédéfinis et de règles pour créer une nouvelle séquence.
  • Assistant de création de séquence
Création d’une séquence avec la méthode eWorkflows
  1. Dans la Console, sélectionnez la barre de catégorie eWorkflows.
  2. Dans le Navigation Pane, cliquez sur le nom de l’eWorkflow désiré.
  3. Dans l’espace de travail, cliquez sur le nom de l’instrument, puis sur Launch.
  4. L’assistant eWorkflow Wizard vous guide dans la procédure. Terminez la procédure dans l’assistant. Pour obtenir plus de détails sur une page de l’assistant, cliquez sur l’icône Help.
    Une fois l’assistant terminé, la séquence s’affiche sur l’écran Data de la Console.
Création d’une séquence avec l’assistant de création de séquence
  1. Dans la barre de menu de la Console, cliquez sur Create > Sequence.
  2. L’assistant de création de séquence vous guide dans la procédure. Terminez la procédure dans l’assistant. Précisez le nombre d’échantillons et/ou d’étalons, la méthode d’instrument, la méthode de traitement et le modèle de rapport que vous souhaitez utiliser. Pour obtenir plus de détails sur une page de l’assistant, cliquez sur l’icône Help.
    Une fois l’assistant terminé, la séquence s’affiche sur l’écran Data de la Console.
Démarrage de la nouvelle séquence
Pour plus de détails à propos du contrôle des séquences, de l’attribution de séquences à des instruments, du démarrage de la séquence et de la gestion des files d’attente, consultez la section Chromeleon Help.