Lorsqu’un instrument est inactif, vous pouvez surveiller les signaux de la ligne de base sans démarrer une séquence. Pendant cette surveillance, les signaux sont affichés en temps réel sur un graphique dans l’onglet du module dans l’ensemble ePanel. Il vous faudra peut-être ajouter ce graphique aux Plot Properties (pour plus de détails, consultez l’Aide).
Pour surveiller les signaux de la ligne de base :
  1. Ouvrez l’ensemble ePanel Set.
  2. Cliquez sur Monitor Baseline dans la barre d’outils située au-dessus de l’ensemble ePanel Set :
  3. Icône de surveillance de la ligne de base
    Illustration: Icône de surveillance de la ligne de base
  4. Dans la boîte de dialogue Select Channels to Monitor, sélectionnez les signaux que vous souhaitez surveiller.
  5. Pour arrêter la surveillance de la ligne de base, cliquez sur Stop dans la barre d’outils.
NOTE
Les données de surveillance de la ligne de base sont écrasées à chaque démarrage de la surveillance. Si vous souhaitez enregistrer ces données pour consultation ultérieure, indiquez l’emplacement de stockage dans la boîte de dialogue Monitor Baseline Save Preferences. Pour obtenir plus de détails, consultez l’Aide.