Lorsque le système de chromatographie n’est pas en mode analyse automatique, vous pouvez piloter les modules du système à partir de l’ensemble ePanel Set. Utilisez l’ensemble ePanel Set pour consulter l’état des modules et piloter le système.
Pour accéder à l’ensemble ePanel Set :
  1. Dans la Console, sélectionnez la barre de catégorie Instruments.
  2. Dans le Navigation Pane, cliquez sur l’instrument que vous souhaitez piloter.
    Le logiciel Chromeleon se connecte à l’instrument et affiche l’ensemble ePanel Set.
    L’ensemble ePanel Set s’ouvre sur le panneau Home, qui affiche les informations de base sur l’état de chacun des modules du système et permet d’accéder à l’Audit Trail de l’instrument .
  3. Chromeleon 7 ePanel pour un système Vanquish (exemple)
    Illustration: Chromeleon 7 ePanel pour un système Vanquish (exemple)
  4. Dans l’ensemble ePanel Set, cliquez sur l’onglet d’un module.
  5. Utilisez les commandes (boutons et curseurs par exemple) pour commander le module.
  6. Si vous ne trouvez pas les commandes correspondant à l’action que vous souhaitez réaliser dans le panneau, appuyez sur la touche F8 pour ouvrir la fenêtre Command. Dans cette fenêtre, vous pourrez accéder à toutes les commandes disponibles pour le système.
NOTE
Les commandes et paramètres disponibles dans la fenêtre Command peuvent varier en fonction du statut de l’utilisateur pour la fenêtre Command (Normal, Advanced ou Expert). Pour modifier le statut de l’utilisateur, cliquez à droite sur la liste de commandes et sélectionnez un statut d’utilisateur différent.