Cette section liste le contenu du kit d’expédition. Le contenu de ce kit est sujet à modifications et peut différer des informations de ce manuel. Consultez la liste incluse dans le kit afin d’obtenir les informations les plus récentes, à la réception du système.
Pour obtenir les informations de réapprovisionnement, reportez-vous à la section Consommables et pièces de rechange.
Kit d’expédition pour le système Vanquish Core
Élément
Quantité dans l’expédition
Kit de fusibles, système Vanquish
Le kit comprend les fusibles adaptés aux modules du système Vanquish.
1
Raccord-union Viper
1
Raccord de tube, droit, pour tube de diamètre intérieur 1,0 – 2,0 mm, paquet de 5
1
Raccord de tube, embout conique, D.I. 1/16"
5
Kit de capillaire Viper, système Vanquish Core, avec :
  • Capillaire pompe–passeur d’échantillon, acier inoxydable, D.I. x longueur : 0,18 x 350 mm de longueur
  • Appareil de préchauffage passif, acier inoxydable, D.I. x longueur 0,18mm x 530 mm
1
Kit d’évacuation, système Vanquish, avec :
  • Pièce en L (coudée, paquet de 4, tailles différentes)
  • Tube d’évacuation, longueur : 6,25 m
  • Attaches (2 pièces)
1
Étiquette en papier pour le porte-étiquette magnétique
1
Câble System Interlink
1
Tournevis type Torx T10
1
Bouchon de réservoir
6
Kit d’expédition pour les systèmes Vanquish Flex et Horizon
Élément
Quantité dans l’expédition
Kit de fusibles, système Vanquish
Le kit comprend les fusibles adaptés aux modules du système Vanquish.
1
Filtre en ligne Viper
1
Raccord-union Viper
1
Raccord de tube, droit, pour tube de diamètre intérieur 1,0 – 2,0 mm, paquet de 5
1
Raccord de tube, embout conique, D.I. 1/16"
5
Kit de capillaires Viper, système Vanquish Horizon et Flex, avec :
  • Capillaire pompe–passeur d’échantillon, MP35N, D.I. x longueur : 0,1 x 350 mm de longueur
  • Appareil de préchauffage actif, MP35N, D.I. x longueur : 0,1 x 380 mm
  • Appareil de préchauffage passif, MP35N, D.I. x longueur : 0,1 mm x 530 mm
1
Kit d’évacuation, système Vanquish, avec :
  • Pièce en L (coudée, paquet de 4, tailles différentes)
  • Tube d’évacuation, longueur : 6,25 m
  • Attaches (2 pièces)
1
Étiquette en papier pour le porte-étiquette magnétique
1
Tournevis type Torx T10
1
Câble System Interlink
1
Bouchon de réservoir
6