Les caractéristiques techniques du bac à solvants et du socle du système (sans Vanquish System Controller) sont les suivantes. Pour connaître les caractéristiques techniques des autres modules du système Vanquish, consultez la section Caractéristiques techniques des Manuels d’utilisation de chacun des modules.
Type | Caractéristique technique |
---|---|
System Interlink | 1 port System Interlink (connecteur RJ45-8) |
Volume maximum d’un réservoir de solvant | 5 L |
Dimensions du bac à solvants | 12 cm x 42 cm x 62 cm |
Poids du bac à solvants | 4 kg |
Dimensions du socle du système | 6 cm x 42 cm x 42 cm |
Poids du socle du système | 5 kg |
Interface utilisateur du socle du système | Bouton d’alimentation électrique du socle du système |