Les caractéristiques techniques pour un système standard sont les suivantes :
Type | Spécification | |||
---|---|---|---|---|
Matériaux du trajet d’écoulement | Pour connaître les matériaux entrant dans la composition du trajet d’écoulement, reportez-vous aux Manuels d’utilisation des modules de votre système. Pour obtenir des informations sur les solvants et les additifs, reportez-vous à Informations sur les solvants et les additifs. | |||
Biocompatibilité | Système Core en configuration standard : non | Système Horizon / Flex en configuration standard : oui | ||
Système de pilotage | Bouton d’alimentation électrique du socle du système Chromeleon 7 Le système peut également être piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific. | |||
Fonctions de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) | Les fonctions Predictive Performance permettent de programmer les opérations de maintenance sur la base des conditions réelles de fonctionnement et d’utilisation du système. Tous les paramètres système sont consignés dans la Chromeleon Audit Trail. | |||
Fonctions de sécurité | Détection et gestion sécurisée des fuites | |||
Type d’utilisation | Utilisation en intérieur uniquement | |||
Plage de température d’utilisation | 5 °C à 35 °C | |||
Plage de température d’entreposage | -20 °C à 45 °C | |||
Plage d’humidité d’utilisation | 20 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation | |||
Plage d’humidité d’entreposage | 60 % d’humidité relative maximum, sans condensation | |||
Altitude d’utilisation | 2 000 m au-dessus du niveau de la mer maximum | |||
Degré de pollution | 2 | |||
Niveau de pression acoustique | Système avec un compartiment à colonnes, sans chargeur : | |||
Dimensions du système | Système avec un compartiment à colonnes, sans chargeur : | |||
Poids du système Avec un compartiment à colonnes, sans chargeur | Vanquish Core Env. 80 kg | Vanquish Flex : Env. 90 kg | Vanquish Horizon : Env. 110 kg |