Aucune partie du système n’est alimentée (toutes les barres de LED sont éteintes [sombres])
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Bouton d’alimentation électrique du système en position Arrêt | Mettez le système sous tension au moyen du bouton d’alimentation situé sur le socle du système. |
Un seul module n’est pas sous tension (barre de LED éteinte [sombre])
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Alimentation du module éteinte | Mettez le module sous tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal. |
Module non branché au secteur | Branchez le cordon d’alimentation. |
Fusible grillé | Remplacez les fusibles (consultez le Manuel d’utilisation du module). |
Erreur du système électronique | Prenez contact avec l’assistance technique. |
Impossible de mettre hors tension un ou plusieurs modules avec le bouton d’alimentation sur le socle du système
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Connexion à l’alimentation électrique coupée | Vérifiez les branchements de System Interlink entre le socle du système et les modules, reportez-vous à la section Connexion des câbles de signal. |
Impossible de piloter le module à partir du système de gestion de données chromatographiques
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Aucune connexion établie entre le module et l’ordinateur |
|
Déconnexions intempestives répétées dans le système de gestion de données chromatographiques | Installez un isolateur USB. Pour obtenir les informations de commande, reportez-vous à la section Accessoires en option. |