La température du compartiment à colonnes ne change pas alors que la valeur de consigne n’est pas atteinte
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Température ambiante trop élevée ou différence entre la température de consigne et la température ambiante inférieure à celle précisée dans les caractéristiques techniques | Abaissez la température ambiante (en ventilant le local par exemple). |
Régulation de la température désactivée | Vérifiez le réglage TempCtrl dans le système de gestion de données chromatographiques (TempCtrl=On active la régulation de température). |
Obstruction de la grille de ventilation | Assurez-vous que les grilles de ventilation du compartiment à colonnes sont libres de toute obstruction. |
Entrée de l’air ambiant dans la chambre à colonnes |
|
Compartiment à colonnes défectueux | Prenez contact avec l’assistance technique. |
L’appareil de préchauffage n’atteint pas la température de consigne
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Appareil de préchauffage mal installé | Les performances peuvent être altérées en cas d’imperfections au niveau du contact thermique ou lorsque l’entrée et la sortie de l’appareil de préchauffage sont interverties. Réinstallez l’appareil de préchauffage (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
Appareil de préchauffage défectueux | Remplacez l’appareil de préchauffage (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
L’appareil de refroidissement post-colonne n’atteint pas la température de consigne
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Appareil de refroidissement post-colonne mal installé | Assurez-vous que l’appareil de refroidissement post-colonne est bien positionné et que ses vis sont bien serrées. |
Le passeur d’échantillon n’atteint pas la température de consigne
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Température ambiante ou humidité trop élevée | Abaissez la température ambiante (en ventilant le local par exemple) et/ou l’humidité ambiante. |