Dérive importante de la ligne de base
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Système insuffisamment équilibré | Rincez le système jusqu’à équilibrage. Habituellement, un volume de 5 à 10 fois celui de la colonne est suffisant. |
Environnement instable |
|
Cellule à écoulement contaminée | Nettoyez la cellule à écoulement. Si nécessaire, remplacer la cellule à écoulement (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Lampe à UV/VIS instable | Laissez la lampe et le système optique se réchauffer pendant au moins 60 minutes. Si la lampe du détecteur est ancienne, il peut être nécessaire de la remplacer (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). Une nouvelle lampe peut nécessiter un temps de rodage avant d’effectuer la première analyse. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du détecteur. |
L’absorption de l’éluant varie au cours du gradient | Les additifs absorbants peuvent modifier le spectre d’absorption en fonction du solvant. Envisagez l’utilisation de concentrations en additifs variables pour limiter la dérive. |
Fluctuations non périodiques de la ligne de base, niveau de bruit élevé
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Fluctuations de pression de la pompe |
|
Air emprisonné dans le système | Si nécessaire, purgez le système (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Lampe à UV/VIS ancienne ou mal installée | Vérifiez que la lampe est correctement installée. Remplacez la lampe (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Longueur d’onde de référence inappropriée | La valeur d’absorption de l’échantillon ne doit pas se trouver dans la plage de la longueur d’onde de référence. Envisagez l’utilisation d’une méthode sans longueur d’onde de référence. |
Temps de réponse du détecteur trop court | Choisissez un temps de réponse approprié. |
Longueur d’onde ou largeur de bande optique inappropriée | Choisissez une longueur d’onde appropriée. Choisissez une bande plus large, surtout dans des conditions critiques (faible absorption et peu de lumière). |
Cellule à écoulement mal installée | Vérifiez que la cellule à écoulement est correctement installée (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Détecteur défectueux | Prenez contact avec l’assistance technique. |
Transmission optique de la cellule à écoulement trop faible (système Vanquish avec détecteur VH-D10 uniquement) | Vérifiez l’âge de la lampe et remplacez-la si nécessaire. Utilisez le bouton Cell Transmission Check / Flow Cell Wash de l’ePanel du module et suivez les instructions. Une cellule de diagnostic pour le VH-D10 est requise pour cette procédure. Si vous n’avez pas de cellule de diagnostic, comparez les valeurs de transmission de la cellule (intensité lumineuse) de la cellule à écoulement avant et après une procédure de rinçage et vérifiez si la transmission de la cellule (intensité lumineuse) a augmenté. Si ce n’est pas le cas, effectuez un cycle de rinçage prolongé et vérifiez si la transmission de la cellule (intensité lumineuse) a augmenté. |
Fluctuations périodiques de la ligne de base, pulsation
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Fluctuations de pression de la pompe |
|
Air emprisonné dans le système | Purgez le système (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Longueur d’onde de référence inappropriée | La valeur d’absorption de l’échantillon ne doit pas se trouver dans la plage de la longueur d’onde de référence. Envisagez l’utilisation d’une méthode sans longueur d’onde de référence. |
Lampe à UV/VIS défectueuse ou mal installée | Vérifiez que la lampe est correctement installée. Remplacez la lampe (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Non-correspondance avec la valeur d’étalonnage du piston | Vérifiez que la valeur d’étalonnage du piston (indiquée à l’arrière du piston) correspond à celle indiquée dans le système de gestion de données chromatographiques. Changez la valeur dans le système de gestion des données si nécessaire. |