Réduction des temps de rétention
Cause possible
Mesure corrective
Composition inappropriée de la phase mobile
Vérifiez la phase mobile prémélangée. Réalisez un test de qualification opérationnelle pour vérifier l’exactitude du gradient. Un sélecteur de solvants /vanne de dosage est peut-être défectueux. Prenez contact avec l’assistance technique.
Débit croissant
Vérifiez les paramètres de débit. Effectuez un test de qualification opérationnelle de la précision du débit.
Augmentation des temps de rétention
Cause possible
Mesure corrective
Composition inappropriée de la phase mobile
Vérifiez la phase mobile prémélangée. Effectuez un test de qualification opérationnelle du dosage des solvants. Un sélecteur de solvants / vanne de dosage est peut-être défectueux. Prenez contact avec l’assistance technique.
Débit décroissant
Vérifiez que les raccords des capillaires ne présentent pas de fuite. Vérifiez les paramètres de débit.
Fuite des joints de piston
Vérifiez l’étanchéité des joints de piston de la pompe (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe).
Dispersion des temps de rétention
Cause possible
Mesure corrective
Dosage imprécis des solvants
  • Effectuez un test de qualification opérationnelle du dosage des éluants.
  • Nettoyez le clapet de non-retour d’aspiration ou de refoulement et remplacez le clapet de non-retour concerné si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe).
  • Un sélecteur de solvants / vanne de dosage est peut-être défectueux. Prenez contact avec l’assistance technique.
Fluctuations de pression de la pompe
  • Purgez la pompe.
  • Vérifiez les valeurs de compression et modifiez-les si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe).
  • Vérifiez l’étanchéité des joints de piston de la pompe (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe).
  • Vérifiez la perméabilité des filtres des conduites de solvant. Si nécessaire, remplacez les frittés de filtres (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe).