Pulsation de pression ou pression non constante
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Air emprisonné dans le système | Purgez la pompe (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Clapet de non-retour d’aspiration et/ou de refoulement contaminé ou défectueux | Nettoyez le clapet de non-retour d’aspiration ou de refoulement et remplacez le clapet de non-retour concerné si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Encrassement du filtre en ligne de la pompe (ou du mélangeur statique) | Vérifiez la perméabilité du filtre en ligne (ou du mélangeur statique). Si nécessaire, remplacez le filtre en ligne (ou le mélangeur statique) (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Encrassement du filtre de conduite de solvant | Vérifiez la perméabilité des filtres des conduites de solvant. Si nécessaire, remplacez les frittés de filtres (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Valeurs de compression de la tête de pompe non atteintes | Vérifiez les valeurs de compression et modifiez-les si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Système encrassé par des particules | Les échantillons et une pureté insuffisante des solvants sont souvent la cause de l’encrassement du système par des particules. Pour éliminer l’encrassement dans le passeur d’échantillon, suivez les consignes du Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé. |
Contre-pression élevée
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Encrassement ou endommagement par torsion d’un ou plusieurs capillaires du système | Examinez tous les capillaires du système, du détecteur à la pompe. Remplacez les capillaires si nécessaire. |
Encrassement du filtre en ligne de la pompe (ou du mélangeur statique) | Vérifiez la perméabilité du filtre en ligne (ou du mélangeur statique). Si nécessaire, remplacez le filtre en ligne (ou le mélangeur statique) (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Encrassement de l’appareil de préchauffage | Rincez le capillaire de l’appareil de préchauffage dans le sens inverse à l’aide d’un solvant approprié. Si nécessaire, remplacez l’appareil de préchauffage (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
Encrassement de la vanne de commutation pour colonne | Inspectez la vanne à la recherche de signes de colmatage. Si nécessaire, remplacez la vanne (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
Encrassement ou détérioration de l’appareil de refroidissement post-colonne | Rincez le capillaire de l’appareil de refroidissement post-colonne dans le sens inverse à l’aide d’un solvant approprié. Si nécessaire, remplacez l’appareil de refroidissement post-colonne (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
Encrassement de la cellule à écoulement | Nettoyez la cellule à écoulement. Si nécessaire, remplacez la cellule à écoulement (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Contamination présente dans le système | Rincez le système avec un solvant adapté. |
Contre-pression basse
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Fuite dans le système | Trouvez et éliminez la fuite. |