Aucun débit
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Fuite dans le système | Trouvez et éliminez la fuite. |
Clapet de non-retour d’aspiration et/ou de refoulement contaminé ou défectueux | Nettoyez le clapet de non-retour d’aspiration ou de refoulement et remplacez le clapet de non-retour concerné si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Air emprisonné dans les têtes de pompe | Purgez la pompe (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe) et vérifiez dans le système de gestion de données chromatograhiques que le vide du dégazeur a atteint la valeur de fonctionnement (Degasser Vacuum = OK). |
Air emprisonné dans le trajet d’écoulement du passeur d’échantillon | Effectuez un cycle de rinçage (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Température de la colonne trop élevée – évaporation de l’éluant | Choisissez une température plus faible (consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes). |
Fluctuations du débit
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Encrassement de l’orifice d’admission de la pompe | Vérifiez que les conduites d’entrée de solvant, leurs filtres et les sélecteurs de solvants / vannes de dosage ne sont pas encrassés, par exemple. |
Air emprisonné dans l’orifice d’admission de la pompe |
|
Clapet de non-retour d’aspiration et/ou de refoulement contaminé ou défectueux | Nettoyez le clapet de non-retour d’aspiration ou de refoulement et remplacez le clapet de non-retour concerné si nécessaire (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Joints de piston non étanches | Remplacez les joints de piston (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |