Contamination ou transfert interéchantillons
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Contamination présente dans le système | Rincez le système avec un solvant adapté. |
Transfert interéchantillons dans le passeur d’échantillon | L’aiguille est éventuellement contaminée. Nettoyez l’aiguille dans l’orifice de rinçage. Si le phénomène persiste, remplacez le siège de l’aiguille (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Environnement de travail
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Environnement instable | Assurez-vous que la température et l’humidité de l’air sont constantes. Utilisez la thermostatisation des colonnes. Évitez les courants d’air. Isolez les capillaires qui raccordent le compartiment à colonnes au détecteur. |
Problèmes de capillaires
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Des raccords de capillaires ne sont pas installés correctement ou ne sont pas bien serrés ; il existe des volumes morts dans les raccords de capillaires | Installez correctement les raccords des capillaires. Serrez les raccords des capillaires. Remplacez le capillaire. |
Problèmes de pompe
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Fuite des joints de piston dans la pompe | Remplacez les joints (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Air emprisonné dans la tête de pompe | Purgez la pompe (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Fluctuations de la ligne de base | Reportez-vous à “Fluctuations périodiques de la ligne de base” à la section Ligne de base. |
Pulsation de la pompe ou fluctuations du débit | Reportez-vous à “Pulsation de pression ou pression non constante” à la section Pression. |
Gradient non reproductible | Modifiez le gradient. Vérifiez la perméabilité des filtres des conduites de solvant. Si nécessaire, remplacez les frittés de filtres (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Paramètres du détecteur inappropriés
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Longueur d’onde inappropriée, p. ex. sur le bord d’un spectre UV | Choisissez une longueur d’onde de détection proche de l’apex du spectre. |
Temps de réponse du détecteur trop court | Choisissez un temps de réponse plus long. |
Temps de réponse du détecteur trop long | Les pics finissent par ne plus être séparés. Choisissez un temps de réponse plus court. |
Variation du volume d’injection
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Aspiration de l’air du flacon par le passeur d’échantillon | La quantité d’échantillon dans le flacon est insuffisante, la hauteur de l’aiguille est incorrecte ou il y a trop de réplicats. |
Air emprisonné dans le trajet d’écoulement du passeur d’échantillon | Procédez à un cycle de rinçage. Vérifiez que la vanne d’injection est en position Inject et que les composants fluidiques du passeur d’échantillon sont remplis de solvant. |
Vitesse d’aspiration trop élevée | Choisissez une vitesse d’aspiration plus faible. |
Teneur en gaz de l’échantillon trop élevée ou saturée | Réduisez la vitesse d’aspiration. Dégazez l’échantillon, si possible. |
Aiguille obstruée ou déformation de la pointe de l’aiguille | Remplacez l’aiguille (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Fuite des joints de piston dans le dispositif de mesure du passeur d’échantillon | Remplacez la tête du dispositif de mesure (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Fuite de la vanne d’injection ou d’autres composants du passeur d’échantillon | Examinez le passeur d’échantillon et les raccords à la vanne d’injection. Serrez les raccords qui présentent une fuite. Remplacez les pièces qui présentent une fuite (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Siège de l’aiguille usé | Remplacez le siège de l’aiguille (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |