Pics fantômes
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Contamination (généralement : unité d’injection ou colonne) | Rincez le système avec un solvant adapté. |
Longueur d’onde de référence inappropriée | La valeur d’absorption de l’échantillon ne doit pas se trouver dans la plage de la longueur d’onde de référence. Envisagez l’utilisation d’une méthode sans longueur d’onde de référence. |
La largeur de bande choisie est trop large | Réduire la largeur de bande. |
Canaux de dégazage contaminés | Purgez la pompe (tous les canaux) pour rincer les voies de dégazage (consultez le Manuel d’utilisation de la pompe). |
Pics négatifs
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Longueur d’onde de référence inappropriée | La valeur d’absorption de l’échantillon ne doit pas se trouver dans la plage de la longueur d’onde de référence. Envisagez l’utilisation d’une méthode sans longueur d’onde de référence. |
Mauvaise polarisation de la sortie analogique | Si vous utilisez une sortie analogique, vérifiez sa polarisation. |
Pics parasites
Cause possible | Mesure corrective |
---|---|
Air emprisonné dans la cellule à écoulement |
|
Particules présentes dans la cellule à écoulement |
|
Lampe à UV/VIS ancienne, défectueuse ou mal installée | Vérifiez que la lampe est correctement installée. Remplacez la lampe (consultez le Manuel d’utilisation du détecteur). |
Interférences électriques provenant d’autres instruments | Évitez l’emploi d’équipements générant de forts champs magnétiques ou électriques à proximité du système. Ne branchez pas d’appareils pouvant perturber l’alimentation électrique sur le même réseau que le système. |
Température de colonne nettement supérieure au point d’ébullition de la phase mobile |
|