Traînée des pics
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Volume hors-colonne trop élevé | Utilisez des raccords capillaires avec un diamètre interne adapté. Utilisez les capillaires Viper appropriés. |
Raccordements incorrects des capillaires | Vérifiez le positionnement correct des raccords. Desserrez et resserrez les raccords Viper (reportez-vous au Guide d’installation et d’utilisation Viper). N’utilisez que des raccords appropriés (reportez-vous à Raccordement des capillaires, des raccords et des tubes). |
Élargissement des pics
Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
Volume de la cellule à écoulement trop élevé | Utilisez une cellule à écoulement de plus faible volume. |
Volume hors-colonne trop élevé |
|
Gradient de température dans la colonne |
|
Temps de réponse du détecteur trop long et/ou vitesse d’acquisition des données trop faible | Choisissez un temps de réponse ou une vitesse d’acquisition des données approprié.
|
Capillaires colmatés | Remplacez les capillaires. |
Boucle d’échantillonnage colmatée | Remplacez la boucle d’échantillonnage (consultez le Manuel d’utilisation de l’échantillonneur à débit divisé). |
Sélecteur de solvants / vanne de dosage défectueux | Prenez contact avec l’assistance technique. |