AVIS
Déplacer le système empilé Vanquish, même sur une courte distance sur la paillasse de laboratoire, peut endommager le socle du système et altérer son fonctionnement. Respectez les consignes suivantes :
  • Configuration à un compartiment à colonnes : avant de déplacer le système empilé, déverrouillez le socle du système à l’aide des outils de déverrouillage.
  • Configuration à deux ou trois compartiments à colonnes ou un chargeur :
    avant de déplacer le système empilé, démontez ce dernier (reportez-vous à la suite de cette section pour des instructions).
Démontage du système empilé
Préparatifs
  1. Mettez tous les modules hors tension au moyen de leurs interrupteurs principaux d’alimentation.
  2. Enlevez les réservoirs de solvant et les conduites de solvant du bac à solvants.
  3. Enlevez également tous les raccordements fluidiques entre les modules du système Vanquish, ainsi que toutes les conduites d’évacuation.
  4. Enlevez tous les câbles de signaux et les cordons d’alimentation.
  5. Saisissez le système par ses côtés, soulevez légèrement le compartiment à colonnes, puis sortez-le des encoches des barres de montage.
  6. Soulevez la partie avant du bac à solvants et retirez-le en tirant vers l’avant.
  7. Retirez le détecteur, le passeur d’échantillon et la pompe comme décrit à la section suivante.
Retrait des modules du système
  1. Faites glisser les poignées de manutention installées à l’expédition du système sur les rails situés à droite et à gauche du module, en partant de l’arrière de celui-ci, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.
    Les poignées doivent être positionnées au niveau des entretoises en mousse utilisées pour le transport (15 cm entre l’arrière du module et le centre de la poignée).
  2. Mise en place de la poignée de manutention du rail gauche en la faisant glisser
    Illustration: Mise en place de la poignée de manutention du rail gauche en la faisant glisser
  3. Serrez les vis de fixation sur les poignées de manutention comme indiqué ci-dessous.
Poignées de manutention fixées
Illustration: Poignées de manutention fixées
Description
1
Poignées de manutention
2
Vis de fixation (une par poignée de manutention)
ATTENTION
Risque de blessure corporelle et d’endommagement de l’appareil
Les poignées risquent de glisser de l’appareil si les vis ne sont pas bien serrées. Le module à glissières peut tomber s’il n’est pas fixé correctement. Il existe alors un risque de blessure corporelle et d’endommagement de l’appareil. Vérifiez les points suivants avant de soulever un appareil :
  • Les poignées sont bien fixées et ne peuvent pas glisser de l’appareil.
  • Les quatre vis du module à glissières sont bien serrées et ce dernier ne peut pas tomber (pour l’emplacement des vis, consultez le manuel d’utilisation du module du système concerné).
  1. Soulevez la partie avant du module par les poignées de manutention. Retirez le module du système empilé en le faisant glisser vers l’avant et placez-le soigneusement sur une surface stable.
Expédition du bac à solvants et du socle du système
Pour expédier le bac à solvants et/ou le socle du système, procédez comme suit :
  1. Suivez les instructions de déballage de ce manuel dans le sens inverse.
    Utilisez exclusivement le matériel d’emballage et la boîte de transport d’origine. Si la boîte de transport d’origine n’est pas disponible, des boîtes et du matériel d’emballage adéquats peuvent être commandés auprès du service commercial de Thermo Fisher Scientific.
  2. Si vous devez retourner le bac à solvants ou le socle du système à Thermo Fisher Scientific pour une réparation, veuillez prendre contact avec le service technique Thermo Fisher Scientific local afin d’en connaître la procédure.
ATTENTION
Contamination éventuelle
Des substances dangereuses peuvent contaminer l’instrument durant l’utilisation et peuvent causer des blessures corporelles au personnel d’entretien.
  • Décontaminez toutes les pièces de l’instrument que vous souhaitez renvoyer pour réparation.
  • Remplissez et signez le formulaire de santé et de sécurité. Thermo Fisher refuse d’accepter des instruments pour la réparation dont le formulaire de santé et de sécurité est manquant, incomplet ou non signé.
Déménagement ou expédition des autres modules du système
Pour obtenir plus de détails sur le déménagement ou l’expédition des autres modules du système, consultez les sections Déménagement ou Expédition du Manuel d’utilisation de chaque module.