Le nettoyage et la décontamination doivent être réalisés par du personnel qualifié portant des équipements de protection individuelle appropriés. Respectez toujours les réglementations nationales et locales.
AVIS
Essuyez immédiatement tout liquide renversé sur le système. Une exposition prolongée à ces liquides pourrait endommager les surfaces.
Décontamination
Une décontamination est par exemple requise en présence d’une fuite ou d’un déversement accidentel, ou avant de procéder à l’entretien ou au transport de la pompe. Utilisez un détergent ou désinfectant approprié afin de vous assurer que le traitement permette une manipulation sans danger du système.
Éléments nécessaires
Détergent approprié (ou désinfectant)
Eau purifiée
Chiffon ou serviettes en papier non pelucheux
ATTENTION
Mélanges de gaz explosifs provenant de détergents à base d’alcool
Les détergents contenant de l’alcool peuvent former des mélanges de gaz inflammables et explosifs s’ils sont exposés à l’air.
AVIS
Respectez les consignes suivantes :
Préparatifs
Mettez le système hors tension, puis débranchez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation.
Procédez comme suit
Essuyez les surfaces au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier propre, sec, doux et non pelucheux. Si nécessaire, humectez légèrement le chiffon ou la serviette en papier avec une solution d’eau tiède et de détergent approprié.
Laissez le détergent agir conformément aux recommandations du fabricant.
Essuyez les surfaces nettoyées avec de l’eau purifiée afin d’éliminer toute trace de détergent.
Séchez les surfaces au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier doux et non pelucheux.