Si le système ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, suivez les instructions générales décrites ci-dessous.
Interruption du fonctionnement pour une courte durée
Pour interrompre le fonctionnement du système pendant une courte durée (arrêt de courte durée), par exemple la nuit, suivez les instructions suivantes, en fonction des modules présents dans votre système Vanquish :
Concernant votre détecteur Vanquish, veuillez noter les points suivants :
Type de détecteur | Description |
|---|---|
Détecteur d’aérosols chargés | Vérifiez qu’il y a suffisamment de gaz pour conserver un débit de gaz à travers le détecteur. Ceci permet d’empêcher toute formation de résidus provenant des solvants ou analytes. Le gaz doit circuler lors du refoulement du débit de la pompe vers le détecteur. |
Détecteurs UV/VIS | La ou les lampes du détecteur peuvent rester allumées. Pour les détecteurs à longueur d’onde variable et à barrette de diodes VH-D10 seulement : L’obturateur peut être placé en position fermée pour protéger la cellule à écoulement. |
Détecteur à fluorescence | Coupez la régulation de température pour la cellule à écoulement. |
Définissez un débit de 0,05 mL/min, puis réglez la pompe de sorte que le solvant refoulé soit approprié.
Vérifiez la limite de pression inférieure de la pompe, et modifiez la valeur si nécessaire. Si la pression chute en dessous de la limite inférieure, la pompe interrompt le débit.
Mettez la vanne d’injection du passeur d’échantillon en position d’injection (Inject).
Assurez-vous que la température de la colonne ne dépasse pas 40 °C.
Lors de la reprise du fonctionnement, laissez le débit s’équilibrer puis, avant de continuer, vérifiez que les paramètres de fonctionnement des autres modules du système sont définis conformément à vos besoins.
NOTE
Le logiciel Chromeleon fournit des procédures automatiques de préparation à l’arrêt du système de chromatographie. Ces procédures couvrent notamment les opérations de diminution du débit, de réduction de la température des appareils à température régulée et de mise hors tension des lampes du détecteur.
Pour plus d’informations sur les fonctionnalités Smart Shutdown et Smart Standby, consultez l’Aide de Chromeleon.
Interruption du fonctionnement pour une longue période
Pour interrompre le fonctionnement pour une période prolongée, suivez les instructions ci-dessous. Veillez également à suivre les instructions et les consignes relatives à l’arrêt de longue durée pour les modules de l’autre système dans le Manuel d’utilisation de chaque module.
Retirez la colonne.
Rincez le système avec un solvant adéquat (au minimum de qualité HPLC). Respectez les consignes suivantes :
NOTE
Lorsqu’un système Vanquish Core a été modifié pour utiliser des additifs et des solvants compatibles avec la phase normale, reportez-vous aux informations sur le liquide de rinçage dans la section Considérations relatives aux additifs et solvants compatibles avec la phase normale.
Situation après arrêt | Si aucun additif n’est utilisé | Si un additif a été utilisé |
|---|---|---|
Le système reste dans le laboratoire après l’arrêt | Rincez le système avec du méthanol, par exemple. N’utilisez pas de l’acétonitrile à 100 %. | Rincez le système avec plusieurs volumes de méthanol et d’eau (50:50) (par exemple, 1,0 ml/min pendant 10 minutes pour le système standard) pour éviter toute accumulation de sels dans le circuit fluidique. Si les solvants employés dans l’appareil ne sont pas miscibles à l’eau, utilisez un solvant intermédiaire approprié. |
La pompe doit être transportée ou expédiée après l’arrêt | Rincez le système avec de l’isopropanol. | Rincez d’abord le système avec plusieurs volumes de méthanol et d’eau (50:50) (par exemple, 1,0 ml/min pendant 10 minutes pour le système standard) pour éviter toute accumulation de sels dans le circuit fluidique. Si les solvants employés dans l’appareil ne sont pas miscibles à l’eau, utilisez un solvant intermédiaire approprié. Ensuite, rincez le système avec de l’isopropanol. |
Arrêtez le système au moyen du bouton d’alimentation électrique situé sur le socle du système.
Si l’un des modules doit être retiré du système empilé, arrêtez tous les modules du système à l’aide de leur interrupteur d’alimentation principal. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton d’alimentation du système pour couper complètement l’alimentation électrique des appareils.
Si le système doit être transporté ou expédié après l’arrêt, suivez les instructions de la section Déménagement ou expédition du système.