Les particules qui pénètrent dans le système chromatographique peuvent obstruer les capillaires et les vannes, augmenter l’usure et endommager la colonne ou le système. Des algues et autres micro-organismes peuvent se développer et se déposer dans le système chromatographique, colmatant ainsi les filtres des conduites de solvant, en particulier lors de l’utilisation de solvants aqueux. L’obstruction de capillaires ou de filtres peut provoquer une augmentation ou des fluctuations de la pression du système.
NOTE
Dans un système Vanquish Core, des solvants et des additifs compatibles avec la phase normale (NP) peuvent être utilisés si les modules du système ont été modifiés pour les applications NP. Reportez-vous à la section Solvants et additifs compatibles avec la phase normale.
Pour un fonctionnement optimal du système chromatographique, respectez les consignes suivantes :
Qualité de solvant et filtration
Utilisez des solvants et additifs ultrapurs de qualité élevée (filtrés), par exemple de qualité UHPLC ou LC/MS, comme le requiert l’application. Lorsqu’un détecteur à fluorescence est utilisé dans le système, pensez à utiliser des solvants de qualité fluorescence.
Les solvants ultrapurs filtrés sont généralement étiquetés de cette manière par le fournisseur.
Utilisez de l’eau de qualité élevée, par exemple, de niveau UHPLC ou LC/MS (filtration à 0,2 µm).
Lorsque vous utilisez de l’eau provenant de systèmes de purification, elle peut être contaminée par des polymères si le système n’est pas correctement entretenu.
Lorsque la préparation de solutions salines ou de tampons est terminée, filtrez-les en utilisant une membrane (0,2 µm) afin de retirer toute particule et de diminuer la croissance microbienne.
Remplacez par des solvants fraîchement préparés à intervalles réguliers. Évitez d’ajouter de nouveaux solvants aux anciens (re-remplissage). Dans le cas de solvants prémélangés, assurez-vous que ceux-ci sont correctement et fraîchement préparés.
Utilisez systématiquement les filtres à conduite de solvant recommandés par Thermo Fisher Scientific. Vérifiez régulièrement la perméabilité des frittés de filtres et remplacez-les le cas échéant.
Pour optimiser l’étanchéité, ne recyclez pas ou ne réutilisez pas les solvants.
Notez bien les propriétés propres à chaque solvant, comme la viscosité, le point d’ébullition ou l’absorption des UV.
Lorsqu’un détecteur d’aérosols chargés est raccordé au trajet d’écoulement à travers le système :
Suivez les consignes spécifiques concernant la phase mobile pour le détecteur dans le Manuel d’utilisation du détecteur d’aérosols chargés Vanquish.
Réservoirs de solvant
Avant de remplir un réservoir de solvant, rincez-le soigneusement à l’aide d’un solvant ultrapur.
Pour réduire le développement des algues, envisagez l’utilisation de flacons en verre ambré ou d’additifs appropriés, comme par exemple l’acide formique.
Évitez l’utilisation de méthanol provenant de réservoirs en aluminium.
Rinçage après utilisation
Rincez le système pour éliminer les tampons et solutions susceptibles de former des peroxydes.
Ne laissez jamais de tampons, de solutions salines ou de solvants agressifs dans le système pendant une période prolongée sans les faire circuler.
Avant de passer d’une solution saline ou tampon à un solvant organique, rincez soigneusement le système à l’eau déionisée.
Avant de passer à un autre type de solvant, assurez-vous que le nouveau solvant est miscible avec le solvant précédent. S’il ne l’est pas, une floculation peut se produire.
Mélangez progressivement les solvants non miscibles avec un solvant intermédiaire pour les replacer peu à peu. Utilisez par exemple de l’isopropanol.