Cette section renseigne sur toutes les étapes supplémentaires requises pour préparer le système à l’utilisation et à l’analyse d’échantillons.
Avant la toute première utilisation du système
Préparez le système pour la première utilisation en prenant en compte de ce qui suit :
AVIS
Avant de commencer à utiliser l’appareil, rincez abondamment le trajet d’écoulement du système :
Consultez le Manuel d’utilisation de chacun des modules du système pour connaître la procédure à suivre avant la première utilisation.
Avant de commencer l’analyse d’un échantillon
Avant de débuter une analyse :
Contrôlez le niveau de liquide dans les réservoirs de solvants. Vérifiez si la quantité de solvant est suffisante pour l’analyse.
Fermez les portes de tous les modules du système Vanquish, si ce n’est pas déjà fait.
Assurez-vous que le système chromatographique est correctement équilibré (voir plus bas).
Équilibrage du système
L’équilibrage du système doit comprendre les opérations suivantes :
Purge de la pompe (toutes les voies, y compris celles non utilisées pour l’application)
Rinçage de l’ensemble du système chromatographique avec le solvant initial pour éliminer tout solvant provenant d’une précédente analyse
Mise à la température initiale (chauffage ou refroidissement) de tous les appareils du système équipés d’une régulation en température. Ce sont, par exemple :
le compartiment à colonnes et l’appareil de refroidissement post-colonne ;
le compartiment à échantillons thermostaté du le passeur d’échantillon ;
la cellule à écoulement d’un détecteur à fluorescence ;
le tube d’évaporation d’un détecteur d’aérosols chargés.
Mise sous tension de la lampe (ou des lampes) dans un détecteur UV/VIS
Surveillance de la pression de la pompe et de sa fluctuation ; vérification que la pression est stable et que la fluctuation est dans des limites raisonnables pour l’application
Surveillance du signal du détecteur et contrôle de sa stabilité de telle sorte que la dérive et le bruit du signal restent dans des limites raisonnables pour l’application
Exécution d’une mise à zéro automatique de la ligne de base du détecteur
NOTE
Le logiciel Chromeleon prend en charge des procédures permettant de démarrer automatiquement un système chromatographique à partir du logiciel (Smart Startup). La procédure de démarrage couvre les opérations d’équilibrage du système. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à l’Aide de Chromeleon.