Cette section décrit la procédure de rinçage du système Vanquish après son installation. Il faut rincer le système avant de l’utiliser car certains composants sont remplis d’isopropanol pendant le transport.
Rinçage du système sans la colonne
Procédez comme suit :
AVIS
Pour éviter d’endommager les autres modules du système Vanquish, assurez-vous avant de commencer que :
  • Le détecteur n’est pas raccordé au trajet d’écoulement.
  • Aucune colonne n’est installée dans le compartiment à colonnes.
  1. Purgez la pompe.
  2. Laissez fonctionner la pompe avec le solvant utilisé pour la purge pendant une courte durée.
Rinçage du système avec la colonne installée
Rincez à nouveau le système avec la colonne raccordée pendant un court moment avec un solvant adapté à votre application. Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le détecteur n’est pas raccordé au trajet d’écoulement.
  2. Laissez fonctionner la pompe avec le solvant pendant une courte durée. Respectez la limite de pression et les autres caractéristiques de la colonne.
Rinçage du système avec la colonne et la cellule à écoulement installés
Une fois la cellule à écoulement installée, rincez à nouveau le système pendant un court moment avec un solvant adapté à votre application. Suivez les instructions d’utilisation des cellules à écoulement dans le Manuel d’utilisation du détecteur.
AVIS
  • Lorsque le détecteur d’aérosols chargés est raccordé au trajet d’écoulement du système, vous devez d’abord activer le débit de gaz du détecteur avant de rincer ce dernier.
  • Rincez le détecteur avec le liquide provenant de la pompe.