Cette section décrit les étapes élémentaires pour piloter le système Vanquish à l’aide du logiciel Chromeleon 7. Pour obtenir plus d’informations, consultez l’Aide et la documentation fournie avec le logiciel.
Dans ce manuel, il est admis que le logiciel Chromeleon est déjà installé sur l’ordinateur du système de données et qu’une licence en cours de validité y est disponible.
NOTE
Pour démarrer le Chromeleon Instrument Controller, vous devez ouvrir une session sous Windows avec les droits d’administrateur local ou ceux du groupe d’utilisateurs Chromeleon Operators dans Windows.
Chargement des pilotes USB
  1. Mettez sous tension l’ordinateur du système de données, s’il ne l’est pas déjà.
  2. Mettez sous tension tous les modules du système.
    Windows détecte automatiquement les nouveaux périphériques et installe les pilotes USB. S’il ne les détecte pas et qu’il lance un assistant, cela signifie que vous avez branché les appareils à l’ordinateur et démarré celui-ci pour la première fois avant d’avoir installé le logiciel Chromeleon. Dans ce cas, fermez l’assistant, installez le logiciel et recommencez les étapes ci-dessus.
Démarrage du Instrument Controller et du Instrument Configuration Manager
  1. Lancez le Chromeleon Instrument Controller.
    Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Chromeleon dans la barre des tâches de Windows (l’icône est barrée en rouge) et cliquez sur Start Chromeleon Instrument Controller. L’icône devient dorée, ce qui indique que le Instrument Controller Service démarre. L’icône devient grise lorsque le Instrument Controller Service est en cours d’exécution (idle) (mais inactif).
    Si l’icône Chromeleon ne figure pas dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes (ou Programmes, selon le système d’exploitation) > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager > Start Instrument Controller.
  2. Lancez le gestionnaire Chromeleon 7 Instrument Configuration Manager.
    Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes (ou Programmes, selon le système d’exploitation) > Thermo Chromeleon 7 > Instrument Configuration Manager.
Ajout du système Vanquish
  1. Dans le menu Edit, cliquez sur Add Instrument pour ajouter un nouvel instrument (système).
  2. Sélectionnez l’instrument à ajouter et cliquez sur Add Module dans le menu Edit pour ajouter le premier module.
  3. Dans la boîte de dialogue Add module to instrument dans la liste Manufacturers, sélectionnez Thermo Scientific HPLC: Vanquish, et dans la liste Modules, sélectionnez le module que vous souhaitez ajouter, la Vanquish Binary Pump par exemple. Recommencez cette opération pour chacun des modules.
  4. Dans la page de configuration General de chaque module, assurez-vous que le mode de simulation est désactivé et cliquez sur Browse pour choisir l’adresse du module.
    Le logiciel Chromeleon se connecte au module et les paramètres du microprogramme de l’appareil lui sont transférés. Vérifiez et modifiez si nécessaire les paramètres des autres pages de configuration. Pour plus d’informations sur les paramètres, cliquez sur Help ou appuyez sur la touche F1.
  5. Configuration du logiciel : sélection de l’adresse du module (ici : la pompe)
    Illustration: Configuration du logiciel : sélection de l’adresse du module (ici : la pompe)
  6. Dans le menu File, cliquez sur Save Installation puis fermez le Instrument Configuration Manager.