Éléments nécessaires
  • Conduite d’évacuation du détecteur
  • NOTE
    La conduite d’évacuation du détecteur raccorde la sortie de la cellule à écoulement à l’évacuation en passant par la sortie d’évacuation du détecteur.
    • Pour obtenir des instructions sur le raccordement de la conduite d’évacuation à l’évacuation en passant par la sortie d’évacuation du détecteur, suivez les étapes ci-dessous.
    • Pour obtenir des instructions sur le raccordement de la conduite d’évacuation à la sortie de la cellule à écoulement, consultez le Manuel d’utilisation de votre détecteur Vanquish.
  • Bac d’évacuation approprié
Procédez comme suit
  1. Repérez la sortie de la conduite d’évacuation du détecteur sur le socle du système (reportez-vous à la figure ci-dessous).
  2. Faites passer la conduite d’évacuation par la sortie d’évacuation du détecteur.
  3. Passage de la conduite d’évacuation par la sortie d’évacuation
    Illustration: Passage de la conduite d’évacuation par la sortie d’évacuation
  4. Dirigez l’extrémité libre de la conduite d’évacuation vers un bac d’évacuation.
  5. Trajet de la conduite d’évacuation vers le bac d’évacuation
    Illustration: Trajet de la conduite d’évacuation vers le bac d’évacuation
  6. Assurez-vous que l’évacuation du détecteur s’effectue correctement. Il peut être nécessaire de raccourcir la conduite d’évacuation.
  7. Assurez-vous que les déchets s’évacuent correctement (reportez-vous à la section suivante).
Vérification de l’évacuation des déchets
  1. Placez le bac d’évacuation plus bas que le système empilé. Assurez-vous que la distance est suffisante pour empêcher les vapeurs de solvant de retourner dans le système.
  2. Assurez-vous que le tube d’évacuation n’est ni plié ni pincé.
  3. Pour empêcher le liquide de refluer dans le système, l’ensemble du tube d’évacuation doit se trouver plus bas que l’orifice d’évacuation du système. Veillez à éviter la formation de siphons.
  4. Pour permettre au liquide évacué de s’écouler correctement et prévenir toute accumulation de liquide dans le socle du système, l’extrémité de la conduite d’évacuation ne doit pas baigner dans le liquide évacué (reportez-vous à la figure ci-dessous) :
  1. Si nécessaire, raccourcissez le tube.
  2. Surveillez le niveau de liquide dans le bac d’évacuation et videz-le au besoin.
Extrémité libre de la conduite d’évacuation dans le bac d’évacuation
Illustration: Extrémité libre de la conduite d’évacuation dans le bac d’évacuation