Vérifiez que le dispositif d’évacuation fonctionne correctement :
  1. Versez de l’eau ou de l’isopropanol dans l’évacuation du bac à solvants.
  2. Vérifiez que le liquide s’évacue du système correctement par l’orifice d’évacuation et s’écoule dans le bac d’évacuation.
  3. En cas de fuite, trouvez et corrigez le problème.