Éléments nécessaires
  • Tube d’évacuation du kit d’expédition
  • Raccord coudé du kit d’expédition
  • Bac d’évacuation approprié
Procédez comme suit
  1. Insérez aussi loin que possible le raccord coudé dans l’orifice d’évacuation du système pour obtenir un raccord étanche.
  2. Insérez manuellement aussi loin que possible le tube d’évacuation dans le raccord coudé pour obtenir un raccord étanche.
  3. Dirigez l’extrémité libre du tube d’évacuation vers un bac d’évacuation.
  4. Uniquement si le tube d’évacuation est dirigé vers l’arrière du système : introduisez le tube d’évacuation dans les clips et assurez-vous qu’aucun siphon n’a été formé.
Insertion du tube d’évacuation dans les clips
Illustration: Insertion du tube d’évacuation dans les clips
NOTE
Si vous dirigez également le tube d’évacuation du compartiment à colonnes vers l’arrière du système, vous pouvez aussi l’introduire dans les clips.
  1. Assurez-vous que les déchets s’évacuent correctement (reportez-vous à la section suivante).
Vérification de l’évacuation des déchets
  1. Placez le bac d’évacuation plus bas que le système empilé. Assurez-vous que la distance est suffisante pour empêcher les vapeurs de solvant de retourner dans le système.
  2. Assurez-vous que le tube d’évacuation n’est ni plié ni pincé.
  3. Pour empêcher le liquide de refluer dans le système, l’ensemble du tube d’évacuation doit se trouver plus bas que l’orifice d’évacuation du système. Veillez à éviter la formation de siphons.
  4. Pour permettre au liquide évacué de s’écouler correctement et prévenir toute accumulation de liquide dans le socle du système, l’extrémité de la conduite d’évacuation ne doit pas baigner dans le liquide évacué (reportez-vous à la figure ci-dessous) :
  1. Si nécessaire, raccourcissez le tube.
  2. Surveillez le niveau de liquide dans le bac d’évacuation et videz-le au besoin.
Extrémité libre de la conduite d’évacuation dans le bac d’évacuation
Illustration: Extrémité libre de la conduite d’évacuation dans le bac d’évacuation