AVERTISSEMENT
Fuite de substances dangereuses
Si les raccords des conduites d’évacuation et les bacs d’évacuation ne sont pas correctement installés, des substances dangereuses peuvent s’en échapper. L’exposition à ces substances peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
Vérifiez la bonne installation des raccordements et des bacs en testant le dispositif d’évacuation (reportez-vous à Vérification du dispositif d’évacuation).
Le système Vanquish a été conçu pour faciliter et optimiser l’écoulement des fuites de liquides et l’évacuation des déchets :
  • Les fuites de liquides provenant du bac à solvants, du détecteur, du passeur d’échantillon et de la pompe s’écoulent par des conduites reliant les modules à l’orifice d’évacuation du socle du système.
  • Les liquides provenant des systèmes de rinçage des joints et de rinçage de l’aiguille situés respectivement dans la pompe et le passeur d’échantillon, ainsi que le condensat provenant du passeur d’échantillon, sont également conduits vers l’orifice d’évacuation du socle du système.
  • Les fuites de liquide provenant du compartiment à colonnes sont évacuées par l’orifice d’évacuation du compartiment à colonnes.
  • Les rejets provenant du détecteur peuvent également être dirigés vers le socle du système.
Présentation des conduites d’évacuation du système (exemple)
Illustration: Présentation des conduites d’évacuation du système (exemple)
Description
1
Évacuation depuis les modules du système empilé vers le socle du système
1a
Orifice d’évacuation du système
1b
Conduite d’évacuation pour l’évacuation du système
2
Conduites d’évacuation des modules :
2a
Conduite d’évacuation du détecteur
2b
Conduite d’évacuation de la pompe (ici pour une pompe VH-P10)
3
Évacuation depuis le compartiment à colonnes
3a
Orifice d’évacuation du compartiment à colonnes
3b
Conduite d’évacuation pour l’évacuation du compartiment à colonnes
Effectuez les raccordements suivants :
  • Raccordez une conduite d’évacuation à l’orifice d’évacuation du système (reportez-vous à Raccordement de la conduite d’évacuation à l’orifice d’évacuation du système (tube d’évacuation)).
  • Lorsque la conduite d’évacuation est installée, testez le dispositif d’évacuation (reportez-vous à Vérification du dispositif d’évacuation).
  • Installez la conduite d’évacuation du détecteur qui raccorde la sortie de la cellule à écoulement à l’évacuation en passant par la sortie d’évacuation du détecteur. Pour obtenir des instructions d’installation, reportez-vous à Installation de la conduite d’évacuation du détecteur.
  • NOTE
    Assurez-vous de diriger la conduite d’évacuation du détecteur à travers la sortie d’évacuation distincte dans le socle du système, située près de l’orifice d’évacuation sur le socle du système.
  • Pied et sorties d’évacuation sur le socle du système
    Illustration: Pied et sorties d’évacuation sur le socle du système
    Description
    1
    Pied d’évacuation du système
    2
    Sortie d’évacuation du détecteur
    2a
    Conduite d’évacuation du détecteur
    3
    Orifice d’évacuation du système (caché derrière le raccordement coudé)
    3a
    Conduite d’évacuation du système
  • Si vous devez raccourcir la longueur du tube, utilisez un coupe-tube. Veillez à ce que la coupe soit à angle droit par rapport à l’axe du tube et que l’extrémité ne présente aucune irrégularité.