Cette section présente les raccordements fluidiques à partir de et vers le système. Pour plus de détails sur le raccordement des tubes et des capillaires, à l’intérieur et entre les modules, consultez le Manuel d’utilisation de chaque module.
Les raccordements fluidiques peuvent contenir des substances dangereuses. Respectez les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
Les composants sales peuvent contaminer le système chromatographique. La contamination diminue les performances des modules et du système dans son ensemble, ou peut même causer une détérioration des modules et du système. Par conséquent :
Portez toujours des gants appropriés.
Placez les composants uniquement sur une surface propre et non pelucheuse.
Veillez à maintenir vos outils propres.
Utilisez uniquement des chiffons non pelucheux pour le nettoyage.
Le système utilise le dispositif de fixation Viper™. Pour obtenir des instructions et consignes d’installation ainsi que des recommandations relatives à la manipulation, reportez-vous à la section Raccordement des capillaires, des raccords et des tubes.