Lorsque le socle du système est déverrouillé et lorsqu’un seul compartiment à colonnes est installé, les outils de verrouillage se trouvent déjà en place dans les orifices du socle du système. Les instructions et illustrations suivantes considèrent que le compartiment à colonnes est installé sur le côté droit du système.
  1. Placez le système dans la position d’utilisation.
  2. Verrouillez le socle du système en faisant tourner les outils de verrouillage comme illustré ci-dessous.
  3. Verrouillage du socle du système (vue du haut du socle du système)
    Illustration: Verrouillage du socle du système (vue du haut du socle du système)
  4. Retirez les outils de verrouillage et rangez-les dans un endroit sûr, le tiroir du socle du système par exemple.
  1. Faites remonter le ou les compartiments à colonnes et le chargeur par un technicien d’entretien Thermo Fisher Scientific.