1. Faites démonter le chargeur ainsi que tous les compartiments à colonnes sauf un par un technicien d’entretien Thermo Fisher Scientific.
  2. Insérez l’un des outils de verrouillage dans l’autre.
  3. Outil de verrouillage rallongé
    Illustration: Outil de verrouillage rallongé
  4. Introduisez l’outil de verrouillage rallongé dans l’orifice de verrouillage du socle du système sur le côté où se trouve le compartiment à colonnes.
    Si le compartiment à colonnes est installé sur le côté droit, introduisez l’outil de verrouillage rallongé dans l’orifice de verrouillage droit, comme indiqué dans l’illustration ci-dessous.
  1. Introduisez un outil de verrouillage dans l’orifice de verrouillage de l’autre côté du socle du système.
  2. Introduction des outils de verrouillage dans le socle du système (vue d’au-dessus du socle du système)
    Illustration: Introduction des outils de verrouillage dans le socle du système (vue d’au-dessus du socle du système)
  3. Déverrouillez le socle du système en faisant tourner les outils de verrouillage comme illustré ci-dessous.
    Les outils de verrouillage ne peuvent pas être retirés du socle du système lorsqu’ils se trouvent en position “déverrouillé”.
  4. Déverrouillage du socle du système
    Illustration: Déverrouillage du socle du système
  5. Déplacez le système.
  6. Verrouillez le socle du système (reportez-vous à la section Verrouillage du socle du système).
  1. Faites remonter tout compartiment à colonnes supplémentaire et le chargeur par un technicien d’entretien Thermo Fisher Scientific.