Le socle du système est doté d’un mécanisme de verrouillage. Avant de déplacer le système, par exemple, en vue de l’installation ou de la maintenance, vous devez déverrouiller le socle du système. Pour l’empêcher de se déplacer pendant l’utilisation, vous devez le verrouiller.
Si la configuration de votre système comporte un seul compartiment à colonnes, vous pouvez déverrouiller et verrouiller le socle du système à l’aide des outils de verrouillage fournis avec ce dernier.
Outil de verrouillage du socle du système
Illustration: Outil de verrouillage du socle du système
Si votre système comporte deux ou trois compartiments à colonnes ou un chargeur, vous devez faire appel à un technicien d’entretien Thermo Fisher Scientific qui démontera les modules concernés avant de déverrouiller ou verrouiller le socle du système à l’aide des outils de verrouillage.