La présente section contient de l’information détaillée sur comment connecter les modules à la source d’alimentation. Ne mettez pas encore le système ni les modules sous tension.
AVIS
La présence de condensation dans un appareil peut endommager les composants électroniques.
Procédez comme suit
Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation de chacun des appareils est positionné sur OFF (hors tension).
Branchez le cordon d’alimentation au connecteur d’alimentation sur chaque appareil.
Branchez les extrémités libres des cordons d’alimentation à une source d’alimentation appropriée.
Insérez les câbles de signal et d’alimentation dans les serre-câbles (reportez-vous à Direction de câbles à travers le serre-câbles).
Si nécessaire, déplacez le système vers son emplacement définitif.
Verrouillez en place le socle du système pour éviter tout déplacement ultérieur (reportez-vous à Verrouillage du socle du système).