Les connexions System Interlink nécessitent l’utilisation d’un câble spécial (câble de catégorie 6).
Connexion des câbles de System Interlink
N° | Description |
|---|---|
- | Connexion System interlink : |
1 | Du socle du système à la pompe |
2 | De la pompe au passeur d’échantillon |
3 | Du passeur d’échantillon au détecteur |
4 | Du détecteur au compartiment à colonnes |
Branchez l’une des extrémités du câble System Interlink au port System Interlink sur le socle et l’autre à l’un des ports System Interlink sur la pompe.
Branchez l’une des extrémités du câble System Interlink au port System Interlink non utilisé sur la pompe et l’autre à l’un des ports System Interlink sur le passeur d’échantillon.
Branchez l’une des extrémités du câble System Interlink au port System Interlink non utilisé sur le passeur d’échantillon et l’autre à l’un des ports System Interlink sur le détecteur.
Branchez l’une des extrémités du câble System Interlink au port System Interlink non utilisé sur le détecteur et l’autre à l’un des ports System Interlink sur le compartiment à colonnes.