Toutes les connexions USB requièrent un câble USB standard de type A vers B.
Câble USB
Illustration: Câble USB
L’extrémité plate et rectangulaire est le connecteur “A”. L’extrémité plus petite et hexagonale est le connecteur “B”.
NOTE
  • La longueur de câble USB standard est limitée à 5 mètres. Les dispositifs USB ne doivent pas être plus éloignés de l’ordinateur ou du prochain concentrateur USB que 5 mètres.
  • Après avoir branché les câbles USB et avant de mettre l’appareil sous tension pour la première fois, vérifiez que le logiciel de chromatographie est bien installé sur l’ordinateur. Quand l’appareil est mis sous tension, les pilotes USB nécessaires sont recherchés automatiquement et le système d’exploitation WindowsTM peut alors détecter l’appareil.
Connexion des câbles USB
Présentation des câbles USB
Branchement des câbles USB (exemple)
Illustration: Branchement des câbles USB (exemple)
Description
-
Connexion USB :
1
De la pompe au détecteur
2
Du passeur d’échantillon à la pompe
3
Du compartiment à colonnes au détecteur
4
Du détecteur à l’ordinateur
Procédez comme suit
  1. Branchez le connecteur “B” du câble USB au port USB sur le passeur d’échantillon, la pompe et le compartiment à colonnes.
  2. Branchez le connecteur “A” du câble USB de la pompe au concentrateur USB sur le détecteur UV/VIS. Branchez le connecteur “A” du câble USB de chacun des autres modules au concentrateur USB sur le détecteur UV/VIS ou sur la pompe.
  3. Branchez le connecteur “B” d’un câble USB au port USB sur le détecteur UV/VIS et branchez le connecteur “A” du câble USB à un port USB (2.0 ou supérieur) sur l’ordinateur.
Pour commander les modules utilisant un concentrateur USB situé sur un autre module, le module comportant le concentrateur doit être sous tension.
AVIS
  • N’utilisez jamais de câbles de communication défectueux. Si vous suspectez qu’un câble est défectueux, remplacez-le.
  • Afin d’assurer un fonctionnement sans accroc, utilisez uniquement les câbles fournis par Thermo Fisher Scientific pour connecter le système.