Les modules du système sont équipés des connecteurs suivants pour le branchement de l’alimentation électrique et des câbles de signal :
Connecteurs (ici : pompe)
Illustration: Connecteurs (ici : pompe)
Description
1
Port System Interlink
Permet de commander la mise sous tension / hors tension du système depuis le socle du système Vanquish et la communication de l’appareil
Remarque : ne connectez pas d’autres câbles que les câbles System Interlink fournis à ces orifices. Cela pourrait endommager les composants électroniques.
Pour obtenir des informations détaillées sur les connexions System Interlink, reportez-vous à Connexions System Interlink.
2
Ports d’E/S numériques (ne figurent pas sur tous les modules)
Permettent l’échange de signaux numériques avec des instruments externes
Pour plus d’informations sur les connexions et l’affectation des broches, consultez le Manuel d’utilisation du module concerné.
3
Concentrateur USB (Universal Serial Bus) (connecteur de type “A”) (non disponible dans tous les modules)
Permet de connecter d’autres modules au système Vanquish
4
Port USB (connecteur de type “B”)
Permet de se connecter à d’autres modules du système Vanquish ou à l’ordinateur sur lequel est installé le système de gestion des données chromatographiques.
Pour plus de détails sur les connexions USB, reportez-vous à Connexions USB.
5
Interrupteur d’alimentation principal (marche/arrêt)
6
Porte-fusible
7
Connecteur d’entrée d’alimentation
NOTE
Thermo Fisher Scientific recommande d’utiliser les ports USB uniquement comme décrit ci-dessus. Si les ports USB sont utilisés à toute autre fin, Thermo Fisher Scientific n’est pas en mesure de garantir un fonctionnement correct.