Dans la configuration standard, le système Vanquish comporte un seul compartiment à colonnes, installé sur le côté droit du système.
NOTE
Une configuration étendue ou une configuration avec le compartiment à colonnes installé sur le côté gauche est également disponible. Veuillez noter ce qui suit :
Installation par un technicien d’entretien uniquement
Pour installer la configuration standard, suivez les instructions ci-dessous.
Éléments nécessaires
4 écrous rectangulaires en T
2 pièces transversales
4 vis
4 entretoises
Outils nécessaires
Tournevis type Torx T20
Procédez comme suit
Alignez les trous de vis des deux écrous rectangulaires en T, des entretoises et de la pièce transversale.
À l’aide des vis, fixez à la pièce transversale les écrous rectangulaires en T et les entretoises.
Les écrous rectangulaires en T doivent être positionnés face à face, comme indiqué ci-dessus.
Faites glisser les écrous rectangulaires en T de la barre de montage dans le rail du boîtier du système, puis poussez-les jusqu’en butée.
Les encoches situées sur les barres de montage doivent être dirigées vers le haut. Assurez-vous que la pièce transversale est orientée comme indiqué dans l’illustration.
Serrez les vis sur les barres de montage.
Soulevez le compartiment à colonnes afin de le placer en position verticale.
Pour insérer les boutons de maintien dans les encoches de la barre de montage, saisissez le compartiment à colonnes par ses côtés, puis soulevez-le légèrement.
N° | Description |
|---|---|
1 | Entretoise |
2 | Encoche |
3 | Vis |
4 | Écrou rectangulaire en T |
5 | Pièce transversale |
N° | Description |
|---|---|
1 | Rail |
2 | Barre de montage |
Raccordez une conduite d’évacuation sur l’orifice d’évacuation du compartiment à colonnes. Pour des instructions détaillées, consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes.