AVIS
Après son installation, le déplacement du système empilé Vanquish, même sur une courte distance sur la paillasse de laboratoire, peut endommager le socle du système et altérer son fonctionnement.
  1. Placez le socle du système sur la paillasse.
  2. Déverrouillez le socle du système (reportez-vous à Déverrouillage du socle du système) afin de déplacer légèrement le socle du système pour mieux accéder à tous les composants du système.
  3. Seulement si vous souhaitez orienter la conduite d’évacuation du système vers l’arrière du système :
    Appuyez sur les clips comme illustré dans l’image de gauche et attachez-les au socle du système aux emplacements indiqués dans l’image de droite.
  4. Clip (à gauche) et fixation des clips sur le socle du système (à droite)
    Illustration: Clip (à gauche) et fixation des clips sur le socle du système (à droite)
  5. Soulevez la pompe par les poignées de manutention. Placez la pompe sur le socle du système à 5 cm environ de l’extrémité des rails. Poussez la pompe vers l’arrière jusqu’à entendre le clic de mise en place.
  6. Desserrez les vis sur les poignées de manutention à l’aide d’un tournevis (TorxTM T20). Ne retirez pas complètement les vis des poignées de manutention.
  7. Poignées de manutention
    Illustration: Poignées de manutention
    Composant
    1
    Poignées de manutention
    2
    Vis de fixation (une par poignée de manutention)
  8. Décrochez des rails les poignées de manutention, en les faisant glisser vers l’arrière.
  9. Dépose de la poignée de manutention du rail gauche en la faisant glisser
    Illustration: Dépose de la poignée de manutention du rail gauche en la faisant glisser
  10. Répétez les trois étapes ci-dessus pour le passeur d’échantillon et le détecteur en plaçant le passeur d’échantillon sur la pompe et le détecteur sur le passeur d’échantillon.
  11. Placez le bac à solvants sur le détecteur, à 5 cm environ de l’extrémité des rails. Poussez le bac à solvants vers l’arrière jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position.
  12. Mesurez la hauteur de la pile depuis la surface de la table jusqu’au rail du bac à solvants et vérifiez s’il est nécessaire de stabiliser la pile (reportez-vous à la section Consignes de sécurité pour le réglage du système empilé). Si oui, stabilisez la pile.
  13. Raccordez les conduites d’évacuation (reportez-vous à Raccordement des conduites d’évacuation).
  14. NOTE
    Les modules placés dans le système empilé sont équipés de capots de protection à l’arrière du boîtier. Retirez-les une fois le système empilé installé et avant d’y fixer le compartiment à colonnes.
  15. Fixez le compartiment à colonnes au système empilé (reportez-vous à la section Fixation du compartiment à colonnes au système empilé).
  16. Desserrez ou retirez les verrous d’expédition. Pour obtenir des informations sur les verrous d’expédition devant être retirés, consultez le Manuel d’utilisation de chaque module.