ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
Les modules du système sont trop lourds ou encombrants pour être soulevés en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration des modules du système, veuillez respecter les consignes suivantes :
  • Le maniement physique des modules, notamment son soulèvement ou son déplacement, requiert la présence d’au moins deux personnes.
  • La présence de plusieurs personnes est requise en particulier pour placer les modules dans le système empilé ou pour les en retirer.
  • Modules comportant des poignées de manutention : pour déplacer ou transporter les modules, utilisez les poignées de manutention expédiées avec ceux-ci. Ne déplacez et ne soulevez jamais les modules par les portes avant. Cela risque d’endommager les portes ou les modules. Modules sans poignées de manutention : pour lever ou transporter les modules, saisissez-les par les côtés. Ne déplacez et ne soulevez jamais les modules par la porte avant. Cela risque d’endommager les portes ou les modules.
Les modules du système sont disposés de façon à être empilés. Leur disposition dépend de la configuration du système.
Les descriptions ci-dessous correspondent à une configuration standard du système Vanquish (disposition en une seule pile). La disposition en une seule pile est la configuration standard, car elle optimise le trajet d’écoulement pour obtenir un volume de retard minimum.
Système Vanquish, configuration standard (exemple)
Illustration: Système Vanquish, configuration standard (exemple)
Description
1
Bac à solvants
2
Détecteur
3
Passeur d’échantillon
4
Pompe
5
Socle du système
6
Compartiment à colonnes