Cette section traite du réglage du matériel et comporte des renseignements sur les connecteurs et les câbles du système.
  1. Empilez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Empilement du système.
  2. Raccordez les conduites d’évacuation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Raccordement des conduites d’évacuation.
  3. Fixez le compartiment à colonnes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Fixation du compartiment à colonnes au système empilé.
  4. Connectez les câbles de signal requis. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Connexion des câbles de signal.
  5. Branchez les cordons d’alimentation aux connecteurs d’entrée d’alimentation de tous les modules. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Connexion de câbles d’alimentation.