Un technicien d’entretien agréé par Thermo Fisher Scientific installe et configure le système Vanquish, notamment tous les modules et toutes les options ou pièces qui les accompagnent. Le technicien d’entretien vérifie que l’installation est correcte et que le système et les modules Vanquish fonctionnent conformément aux spécifications. Le technicien fait également une démonstration du fonctionnement de base et des principales fonctionnalités du système.
La description qui suit concerne la configuration standard du système, reportez-vous à Description du système (configuration standard).
Lorsque votre configuration de système n’est pas standard et comprend par exemple un détecteur à fluorescence ou un détecteur d’aérosols chargés, consultez le Manuel d’utilisation du module correspondant pour des informations détaillées sur son installation et son fonctionnement.
Si une personne autre qu’un technicien d’entretien agréé par Thermo Fisher Scientific installe le système, il convient de procéder comme suit.
Suivez les consignes de sécurité et respectez l’ensemble des exigences relatives au lieu d’installation.
Pour obtenir les consignes de sécurité applicables à l’installation du système, reportez-vous à Consignes de sécurité pour l’installation. Pour connaître les exigences relatives au lieu d’installation, reportez-vous à Exigences relatives au lieu d’installation.
Mettez en place le matériel du système. Reportez-vous à la section Mise en place du matériel.
Mettez en place les raccordements fluidiques. Reportez-vous à la section Mise en place des raccordements fluidiques.
Mettez le système sous tension. Reportez-vous à la section Mise en marche du système.
NOTE
Configurez le système dans le logiciel. Reportez-vous à la section Configuration du système dans le logiciel.
Rincez abondamment le système. Reportez-vous à la section Rinçage du système.
Recommandation :
Procédez à une qualification de l’installation de l’instrument.
Sous Chromeleon, un assistant vous guide dans la procédure de qualification. Sur la Chromeleon 7 Console : Cliquez sur Tools > Instrument Qualification > Installation Qualification.
Suivez les instructions du manuel Instruments Installation Qualification Operating Instructions. Ce manuel fournit des informations sur les éléments matériels nécessaires ainsi que des instructions détaillées.
AVIS
Si le système est utilisé avec un autre système de gestion de données, consultez la documentation du logiciel que vous utilisez et/ou exécutez la qualification manuellement. Le manuel Instruments Installation Qualification Operating Instructions fournit des informations sur les paramètres à adapter et sur les paramètres nécessaires.
Recommandé : procédez à une qualification opérationnelle.
Le kit de qualification comporte l’ensemble des éléments matériels nécessaires à la qualification ainsi que des instructions détaillées.