Emballage endommagé, constatation d’un défaut à la réception
Inspectez la boîte de transport afin d’y déceler d’éventuels signes de détérioration externe puis, une fois le produit déballé, inspectez le système afin d’y déceler d’éventuels signes d’une détérioration mécanique qui aurait pu survenir pendant le transport.
Si vous soupçonnez que le système a été endommagé pendant le transport, informez-en immédiatement le transporteur et Thermo Fisher Scientific. L’assurance transport n’est valide que si la détérioration est immédiatement signalée.
Déballage du bac à solvants et du socle du système
Suivez les étapes suivantes pour déballer le bac à solvants et le socle du système :
  1. Placez la boîte de transport par terre, puis ouvrez-la.
  2. Retirez le kit d’expédition.
  3. Retirez avec précaution le bac à solvants et les réservoirs de liquide de la boîte de transport.
  4. Placez le bac à solvants sur une surface stable.
  5. Retirez avec précaution le socle du système de la boîte de transport.
  6. Le cas échéant
    Retirez tout emballage supplémentaire.
  7. Placez le socle du système sur une surface stable.
NOTE
Conservez la boîte de transport ainsi que l’ensemble du matériel d’emballage. Vous en aurez besoin si vous déménagez ou expédiez le système.
Déballage des modules du système
Pour obtenir des informations détaillées sur le déballage et le déplacement des modules du système, consultez le Manuel d’utilisation de chaque module.