Le système a été conçu pour être piloté par un ordinateur équipé du système de gestion de données chromatographiques Chromeleon (CDS). Le logiciel Chromeleon assure de façon complète le pilotage de l’instrument ainsi que l’acquisition et la gestion des données.
Pour obtenir une description élémentaire de la commande de l’instrument et de l’analyse automatisée des échantillons avec le logiciel Chromeleon, reportez-vous à Pilotage du système depuis le logiciel.
NOTE
Le système peut également être piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données, tels que Thermo ScientificTM XcaliburTM. Dans ce cas, il est nécessaire d’installer d’autres logiciels en plus du logiciel de gestion de données. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific.
Des pavés numériques se trouvent à l’intérieur des modules du système, permettant d’exécuter certaines fonctions élémentaires directement à partir de chaque module.