Le socle du système est une pièce obligatoire du système Vanquish. Il s’agit de la base du système empilé et, dans la configuration standard, elle supporte la pompe, le passeur d’échantillon et le détecteur.
Le socle du système est doté des éléments suivants :
  • un bouton d’alimentation du système pour mettre sous tension / hors tension tous les modules ;
  • un tiroir pour ranger les outils et les petites pièces du système ;
  • un orifice d’évacuation pour brancher une conduite d’évacuation du système ;
  • des verrous pour bloquer le système en place ou permettre de le déplacer.
  • Espace de montage dédié au Vanquish System Controller facultatif
Socle du système (vues avant et arrière)
Illustration: Socle du système (vues avant et arrière)
Description
1
Capuchon aveugle / bouton d’alimentation du Vanquish System Controller
Si un Vanquish System Controller est installé, le bouton d’alimentation permet de le mettre sous tension / hors tension.
2
Bouton d’alimentation du système
Permet la mise sous tension / hors tension de tous les modules du système connectés au socle du système par le port System Interlink.
3
Tiroir à outils
Permet le rangement de tous les outils nécessaires à l’installation ou à la maintenance du système Vanquish. Il suffit de le pousser pour l’ouvrir ou le fermer.
4
Sortie d’évacuation du détecteur
Pour diriger la conduite d’évacuation du détecteur vers l’évacuation.
5
Orifice d’évacuation du système
Permet le raccordement de la conduite d’évacuation du système.
6
Verrous, à gauche et à droite du socle du système
Pour bloquer le système en place ou permettre de le déplacer.
7
Port System Interlink
Permet le branchement des autres modules pour commander leur mise sous tension / hors tension à partir du socle du système Vanquish.
8
Port VSC
Pour connecter le contrôleur du système en option.