Le bac à solvants est un endroit sûr pour placer les réservoirs de solvants. Il permet de stocker par exemple 6 x 1 litre de solvant et 2 x 0,25 litre de liquide de rinçage, comme illustré sur la figure. Le volume maximum d’un seul réservoir ne doit pas dépasser 5 litres.
Bac à solvants (vue de l’avant)
Illustration: Bac à solvants (vue de l’avant)
Le côté avant du bac à solvants est magnétique. Vous pourrez donc y attacher un porte-étiquette magnétique, par exemple, indiquant un nom de système propre à l’utilisateur. Des étiquettes sont fournies dans le kit d’expédition du système.