Le système Vanquish est conçu pour réaliser des analyses de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et ultra haute performance (UHPLC). Le tableau suivant présente les configurations standard de trois systèmes Vanquish :
Module | Système Core | Système Flex | Système Horizon | |
---|---|---|---|---|
Bac à solvants | Bac à solvants Vanquish | |||
Détecteur1 | VC-D40 | VF-D40 | VH-D10 | |
Compartiment à colonnes2 | VC-C10 | VH-C10 | VH-C10 | |
Passeur d’échantillon | VC-A12 | VF-A10 | VH-A10 | |
Pompe | VC-P20 | Quaternaire : VF-P20 | Binaire : VF-P10 | VH-P10 |
Socle du système | Socle du système Vanquish | |||
1 La cellule à écoulement appropriée doit être commandée séparément. | ||||
2 Dans la configuration standard, le système Vanquish comporte un seul compartiment à colonnes, installé sur le côté droit du système. Pour obtenir d’autres configurations, reportez-vous à la section Empilement du système. |
Le bac à solvants et le socle du système sont présentés en détails dans la suite de ce chapitre. Pour une description des autres modules, consultez les Manuels d’utilisation correspondants.
NOTE