1. Lancez le Chromeleon Instrument Controller.
    Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Chromeleon dans la barre des tâches de Windows (l’icône est barrée en rouge) et cliquez sur Start Chromeleon Instrument Controller. L’icône devient dorée, ce qui indique que le Instrument Controller Service démarre. L’icône devient grise lorsque l’Instrument Controller Service est démarré (et inactif).
    Si l’icône Chromeleon ne figure pas dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Thermo Chromeleon 7 > Services Manager > Start Instrument Controller.
  2. Lancez le client Chromeleon 7.
    Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Chromeleon 7.