Lors de l’utilisation du système, assurez-vous que le lieu d’installation respecte les exigences générales suivantes relatives aux conditions et à l’environnement d’utilisation. Pour connaître les exigences relatives à la température et à l’humidité ambiantes, reportez-vous à Caractéristiques techniques.
Température
Les fluctuations de température peuvent altérer les performances du système. Évitez les endroits présentant des variations importantes de température et soumis à de forts courants d’air. Par exemple, n’exposez pas directement le système à la lumière du soleil et ne le placez pas à proximité de sources de chaleur ou de froid, ou encore sous une conduite d’air.
Humidité
L’humidité relative de l’environnement de travail est essentielle pour un bon fonctionnement du système. Utilisez le système dans la plage d’humidité indiquée, et en l’absence de condensation.
Si le taux d’humidité est trop élevé, de la condensation peut se former et endommager les composants électroniques du système. Si le taux d’humidité est trop faible, de l’électricité statique peut s’accumuler et se décharger, ce qui raccourcit la durée de vie des composants électroniques.
Ventilation
Assurez-vous que le lieu d’installation soit bien ventilé en permanence afin d’éviter les risques potentiels pour la santé et pour la sécurité pouvant résulter de la manipulation de substances liquides, volatiles ou gazeuses dangereuses.
Vibration et chocs mécaniques
Les vibrations et les chocs mécaniques peuvent altérer les performances du système. Par conséquent, le lieu d’installation ne doit pas être soumis à des vibrations. Évitez les chocs mécaniques et de placer le système à des endroits où d’autres instruments provoquent des vibrations.
Interférence électromagnétique
Les sources électromagnétiques de fortes interférences peuvent altérer les performances du système. Évitez l’emploi d’équipements générant de forts champs magnétiques ou électriques à proximité du système et utilisez uniquement des équipements de laboratoire certifiés. Ne branchez pas d’appareils pouvant perturber l’alimentation électrique sur le même réseau que le système.