Conformez-vous aux règles et aux recommandations suivantes afin de procéder correctement à la maintenance et à l’entretien.
Règles générales
  • Employez exclusivement les pièces de rechange spécifiquement autorisées et certifiées pour l’appareil par Thermo Fisher Scientific.
Ouverture des connexions du trajet d’écoulement
  • Avant d’ouvrir le trajet d’écoulement afin de remplacer les capillaires du système, arrêtez la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression du système redescende à zéro.
  • Les composants sales peuvent contaminer le système chromatographique. La contamination diminue les performances des modules et du système dans son ensemble, ou peut même causer une détérioration des modules et du système. Par conséquent :
    • Portez toujours des gants appropriés.
    • Placez les composants uniquement sur une surface propre et non pelucheuse.
    • Veillez à maintenir vos outils propres.
    • Utilisez uniquement des chiffons non pelucheux pour le nettoyage.
    Réparations en atelier